Läs mer
BOLA Provtagningspåsar
Produktkod. 10768622
Change view
Kapacitet (metrisk):
1 l
2 l
5 l
10 l
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
10768622 1 l
10680552 2 l
10641132 5 l
10745982 10 l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10768622 Leverantör BOLA Leverantörsnummer A22358
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    581.70 SEK
    536.87 SEK / Paket med 1
    Save 44.83 SEK
    7% Av
Beräknad leverans: 24-11-2026
Provtagningspåsar PVF, 2 kontakter
  • Genomskinlig
  • Icke-porös
  • Utan mjukgörare
  • Med två utbytbara portar gjorda av PTFE.
Specifikationer
Färg Genomskinlig
Kapacitet (metrisk) 1 l
Längd (metrisk) 150 mm
Bredd (metrisk) 250 mm