Läs mer
BOLA Sampling Bags
Produktkod. p-200110012
Kapacitet (metrisk):
1 l
2 l
5 l
10 l
Produktkod. 10768622
Brand: BOLA A22358
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Sampling Bags PVF, 2 connectors
  • Transparent
  • Non-porous
  • Without plasticisers
  • With 2 exchangeable ports made of PTFE.
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 1 l
Färg Transparent
Längd (metrisk) 150 mm
Bredd (metrisk) 250 mm