Läs mer
Buerkle™ Kantig bägare för användning med Buerkle™ Teleskopstång
Produktkod. 10140141
Change view
Kapacitet (metrisk):
600 ml
1000 ml
2000 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
10140141 1000 ml Varje
10383771 600 ml Varje
10451183 2000 ml Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10140141 Leverantör Buerkle™ Leverantörsnummer 53540100
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Bägaren kan anpassas till olika behållarformer genom justerbar vinkelinställning (upp till 90° ).
  • Polypropylene
  • For industry and water treatment
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Vattenprovtagare
Material Polypropen
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Kapacitet (engelska) 33,81 oz.
Kapacitet (metrisk) 1000 ml
Stil Vinkel
För användning med (applikation) För industri och vattenrening