Läs mer
Cole-Parmer™ Essentials Provtagningslampa
Produktkod. 12108721 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Change view
Färg:
Röd
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Färg Förpackningsstorlek
12108721 Röd Varje
1 options
Produktkod. 12108721 Leverantör Cole-Parmer™ Essentials Leverantörsnummer 2481060
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    209.00 SEK
    165.63 SEK / Paket med 1
    Save 43.37 SEK
    20% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 11-01-2027
Dessa Cole-Parmer™ Essentials naturgummilökar kan användas med Pasteurpipetter och små pipetter. Glödlampor har en förtjockad vägg för att greppa glaset stadigt och skydda det.
  • Naturligt rött gummi
  • Stabil, återanvändbar och enkel att använda
  • Pipettfyllare
Specifikationer
Beskrivning Gummibulbpipettfyllare
Färg Röd
Sterilitet Icke-steril
Volym (metrisk) 60 mL
För användning med (utrustning) Glaspipetter
Längd (engelska) 3,25 tum.
Längd (metrisk) 82.55 mm