Läs mer
BRAND™ Provtagning Dipper
Produktkod. 10293341 Handla allt Brand Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
1000 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
10293341 1000 ml Varje
1 options
Produktkod. 10293341 Leverantör BRAND™ Leverantörsnummer 90462
Beräknad leverans: 16-11-2026
Sampling Dipper utrustad med en förstärkt kant och pip.
  • Med förstärkt kant och pip
  • PTFE-handtag med stålkärna
  • Tillval förlängningsstång för ökad handtagslängd
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Dipper
Material PTFE
Inkluderar Pip
Kapacitet (metrisk) 1000 ml
Höjd (metrisk) 155 mm
Bredd (metrisk) 105 mm