Läs mer
BRAND™ Provtagning Dippers
Produktkod. 10469332 Handla allt Brand Produkter
Kapacitet (metrisk):
100 mL
250 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10469332
Brand: BRAND™ 90448
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
PTFE-konstruktion med förstärkt kant och pip. PTFE-handtag inkluderar stålkärna.
  • PTFE konstruktion
  • PTFE-handtag inkluderar stålkärna
  • Inkluderar pip och förstärkt kant
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Dippprovtagare
Material PTFE
Inkluderar Med förstärkt kant och pip
Kapacitet (metrisk) 250 ml
Diameter (metrisk) Yttre 70 mm
Höjd (metrisk) 95 mm