Läs mer
BRAND™ Provtagning Dippers
Produktkod. 10568401 Handla allt Brand Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
100 ml
250 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
10568401 100 ml Varje
10469332 250 ml Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10568401 Leverantör BRAND™ Leverantörsnummer 90438
I lager
PTFE-konstruktion med förstärkt kant och pip. PTFE-handtag inkluderar stålkärna.
  • PTFE konstruktion
  • PTFE-handtag inkluderar stålkärna
  • Inkluderar pip och förstärkt kant
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Dippprovtagare
Material PTFE
Inkluderar Med förstärkt kant och pip
Kapacitet (metrisk) 100 ml
Diameter (metrisk) Yttre 55 mm
Höjd (metrisk) 65 mm