Läs mer
Dräger™ Provtagningsslangar och verktyg för Dräger™ accuro™ Bälgpumpar
Produktkod. 12857820
Change view
Längd (metrisk):
3 m
10 m
15 m
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) unitSize
12857820 3 m Varje
12867820 10 m Varje
15568601 15 m Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 12857820 Leverantör Dräger™ Leverantörsnummer 6400077
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3485.00 SEK
    2743.72 SEK / Paket med 1
    Save 741.28 SEK
    21% Av
Beräknad leverans: 21-08-2026
Specifikationer
För användning med (utrustning) Accuro bälgpump
Typ Förlängningsslang
Inkluderar Adapter
Längd (engelska) 10 ft.
Längd (metrisk) 3 m