Läs mer
Dräger™ Provtagningsslangar och verktyg för Dräger™ accuro™ Bälgpumpar
Längd (metrisk):
10 m
15 m
3 m
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | Accuro bälgpump |
| Typ | Förlängningsslang |
| Inkluderar | Adapter |
| Längd (engelska) | 33 ft. |
| Längd (metrisk) | 10 m |