Läs mer
Dräger™ Provtagningsslangar och verktyg för Dräger™ accuro™ Bälgpumpar
Produktkod. p-177133
Längd (metrisk):
10 m
15 m
3 m
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12857820
Brand: Dräger™ 6400077
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Specifikationer
För användning med (utrustning) Accuro bälgpump
Typ Förlängningsslang
Inkluderar Adapter
Längd (engelska) 10 ft.
Längd (metrisk) 3 m