Läs mer
Buerkle™ V4A rostfria insatser för Novartos Uno Produktkod.: 10614525
I lager
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1962.65 SEK
    1581.99 SEK / Varje
    Spara 380.66 SEK
    19% Av
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Buerkle™ V4A rostfria insatser för Novartos Uno
Produktkod. 10614525 Handla allt Bürkle Produkter
0.5 mL, Varje
Kapacitet (metrisk):
0 mL
0.5 mL
50 pmol RNA per reaktion
2 mL
3 mL
4 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10614525
Brand: Buerkle™ 53580105
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1962.65 SEK
    1581.99 SEK / Varje
    Spara 380.66 SEK
    19% Av
Bara null kvar
I lager
Lägg i varukorgen
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Buerkle™ V4A rostfria insatser för Novartos Uno tillåter uttag av ett dubbelprov utan att behöva föra in lansen upprepade gånger i bulkmaterialet.
  • Rostfritt stål AISI 316L
  • Passa exakt
  • Kan enkelt bytas ut
  • Finns i volymer från 0 till 4,0 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Infoga
Material Rostfritt stål (V4A)
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Beskrivning Utrustning för Novartos Uno provtagare
Kapacitet (metrisk) 0.5 mL
Certifikat och efterlevnad FDA
För användning med (applikation) Uttag av prover
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Buerkle™ V4A rostfria insatser för Novartos Uno >