Läs mer
Thermo Scientific™ Provtagningsgrenrörstillbehör för HyPerforma™ Bioreaktorer för engångsbruk, med Luer-lås
Handla allt Thermo Scientific Produkter
Beskrivning
Det sterila provtagningsröret är ett tillbehör för HyPerforma Bioreaktorer för engångsbruk och finns att svetsa på provlinjen för att ta provuppsättningar.
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 50/100 ml |
| Kvantitet | 10/Förpackning |
| Slangstil | C-Flex |