Läs mer
Heathrow Scientific Provtagningsskopa, steril
Handla allt Thermo Scientific CO₂ Incubators Produkter
Beskrivning
- Hållbar design
- Stora, breda öppningar för enkel provtagning
- Platt botten för att stabilisera provet på skala eller plan yta
- Parti spårbart
- Splittersäker konstruerad av inert, BSE/TSE-fritt material
- Har ett långt handtag för att komma åt djup behållare
- Säker provåterställning
- Sterila
- Engångsbruk för att säkerställa ingen kemisk korskontaminering
- Tillverkad av FDA livsmedelskvalitet polystyren i en ISO 8 Klass renrum
- Uppfyller kvalitetskontroll och GMP krav på provtagning
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 60 ml |
| Färg | Vitt |
| Certifikat och efterlevnad | REACH, RoHS, CFR 177.1640, CE 10/2011 och EU 1935/2004 |
| Disponibel | För engångsbruk |
| Produkttyp | Scoop |
| För användning med (applikation) | Provtagning av granuler, pulver och pastar |
| Storlek | 205 x 40 x 27 mm |
| Bredd (metrisk) | 40 mm |
| Material | Polystyren |
| Längd (metrisk) | 205 mm |
| Visa mer |