Läs mer
Heathrow Scientific Provtagningsskopa, steril
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Produktkod. p-7224795 Handla allt Thermo Scientific CO₂ Incubators Produkter
Kapacitet (metrisk):
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
Storlek:
195 x 58 x 44 mm (LxWxH)
205 x 40 x 27 mm (LxWxH)
218 x 49 x 33 mm (LxWxH)
255 x 92 x 53 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. 17699790
Brand: Heathrow Scientific 120857
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Hållbara provtagningsskopor som är designade för enkel provtagning av granulat, pulver och pastor. Skopor är avsedda för engångsbruk för att förhindra kontaminering av bulkprovmaterial.
  • Hållbar design
    • Stora, breda öppningar för enkel provtagning
    • Platt botten för att stabilisera provet på skala eller plan yta
    • Parti spårbart
    • Splittersäker konstruerad av inert, BSE/TSE-fritt material
    • Har ett långt handtag för att komma åt djup behållare
  • Säker provåterställning
    • Sterila
    • Engångsbruk för att säkerställa ingen kemisk korskontaminering
    • Tillverkad av FDA livsmedelskvalitet polystyren i en ISO 8 Klass renrum
    • Uppfyller kvalitetskontroll och GMP krav på provtagning
Specifikationer
Sterilitet Sterila
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Form Flat Bottom
Kapacitet (metrisk) 60 mL
Färg Vitt
Certifikat och efterlevnad REACH, RoHS, CFR 177.1640, CE 10/2011 och EU 1935/2004
Disponibel Engångsbruk
Produkttyp Kemi Scoop
För användning med (applikation) Provtagning av granulat, pulver och pastor
Storlek 205 x 40 x 27 mm (LxWxH)
Bredd (metrisk) 40 mm
Material Polystyren
Längd (metrisk) 205 mm