Läs mer
MedChemExpress SAMS
Specifikationer
Specifikationer
| Renhet | 99.88% |
| CAS | 125911-68-4 |
| Innehåll och lagring | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| För användning med (applikation) | Metabolism-sugar/lipid metabolism |
| Molekylvikt (g/mol) | 1779.15 g/mol |
| Produkttyp | Peptides |
| Kvantitet | 1 mg |
| Frakt skick | Room temperature |
| Löslighet | H2O : 100 mg/mL (56.21 mM∣Need ultrasonic) |