Läs mer
Molecular Probes™ SAMSA Fluorescein, 5-((2-(och-3) -S- (acetylmerkapto)succinoyl)amino) Fluorescein, blandade isomerer
Produktkod. 11534127
Kvantitet:
25 mg
Förpackningsstorlek:
25mg
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 11534127
Brand: Molecular Probes™ A685
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
SAMSA Fluorescein, 5-((2-(och-3) -S- (acetylmerkapto)succinoyl)amino) Fluorescein, blandade isomerer
SAMSA-fluorescein är ett användbart reagens för att bilda fluorescerande proteinkonjugat och för att analysera maleimid- och jodacetamidgrupper på proteiner med fluorescein. SAMSA-fluorescein aktiveras med bas för att ta bort acetylskyddsgruppen och därigenom generera ett tiolinnehållande fluorescein.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 25 mg
Produkttyp SAMSA Fluorescein
Innehåll och lagring Förvaras i frys (-5 till -30 °C) och skyddas mot ljus.
Kemisk reaktivitet Thiol
Frakt skick Rumstemperatur
Reaktiv del Thiol
Etikett eller färgämne FITC (fluorescein)
Etiketttyp Klassiska färgämnen