Läs mer
Samuraciclib hydrochloride, MedChemExpress
Beskrivning
Samuraciclib hydrochloride displays 45-, 15-, 230- and 30-fold selectivity over CDK1, CDK2 (IC50 of 578 nM), CDK5 and CDK9, respectively. Samuraciclib hydrochloride inhibits the growth of breast cancer cell lines with GI50 values between 0.2-0.3 μM. Samuraciclib hydrochloride has anti-tumor effects.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Samuraciclib hydrochloride |
| Fysisk form | Powder |
| CAS | 1805789-54-1 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 100 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C22H31ClN6O |
| För användning med (applikation) | Cancer-Kinase/protease |
| Synonym | CT7001 hydrochlorideICEC0942 hydrochloride |
| Löslighetsinformation | H2O : 55 mg/mL (127.62 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 50 mg/mL (116.02 mM; Need ultrasonic) |
| Visa mer |