Läs mer
Vitlab™ SAN Multifunktionsbehållare
Produktkod. 10393091
Change view
Kapacitet (metrisk):
4000 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
10393091 4000 ml Varje
1 options
Produktkod. 10393091 Leverantör Vitlab™ Leverantörsnummer 36491
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    347.00 SEK
    325.71 SEK / Paket med 1
    Save 21.29 SEK
    6% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Inkluderar monterat lock. Vitlab™ SAN Multi-purpose container är idealisk för dammsäker förvaring av små komponenter, instrument och redskap.
  • Kristallklar färg
  • Med påsatt lock
  • Plan botten inuti
  • Förstärkt ytterkant för stabil placering
  • Idealisk för dammsäker förvaring av små komponenter, instrument och redskap
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 4000 ml
Förslutningstyp Lock
Färg Klart
Form Rektangulär
För användning med (applikation) Dammtät förvaring av små komponenter, instrument och redskap
Produkttyp Förvaringsbehållare
Kvantitet 1 vardera
Stil Förstärkta kanter
Mått (L x B x H) 340 x 230 x 94 mm
Längd (metrisk) 340 mm
Bredd (metrisk) 230 mm
Höjd (metrisk) 94 mm