Läs mer
Vitlab™ SAN Collection kannor
Produktkod. 15223059
Change view
Volym (metrisk):
2000 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Produktkod. Volym (metrisk) Förpackningsstorlek
15223059 2000 ml Paket med 6
1 options
Produktkod. 15223059 Leverantör Vitlab™ Leverantörsnummer 97891
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1235.00 SEK
    814.74 SEK / Paket med 6
    Save 420.26 SEK
    34% Av
I lager
Styren akrylnitrilharts (SAN) konstruktion. Vitlab™ SAN Beakers har lätt greppbart handtag och vitt PC-lock.
  • Förhöjd skala möjliggör enkel bedömning av vätska
  • Inkluderar ett stabilt, greppvänligt handtag och vitt PC-lock.
  • Kapacitet 2000ml
  • Diameter: 150 mm
  • Höjd: 220mm
  • SAN konstruktion
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Graderad Ja
Material SAN
Färg Klart
Diameter (metrisk) Inre 150 mm
Examen 20 mL
Höjd (metrisk) 220 mm
Inkluderar Vitt PC-lock
Antal per förpackning 6/Pk.
Volym (metrisk) 2000 ml