Läs mer
Brand™ SAN flödesindikator
Produktkod. 15794027 Handla allt Brand Produkter
Change view
Mått (L x B x H):
88 x 17 x 40 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Produktkod. Mått (L x B x H) Förpackningsstorlek
15794027 88 x 17 x 40 mm Paket med 5
1 options
Produktkod. 15794027 Leverantör Brand™ Leverantörsnummer 134080
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1395.00 SEK
    1157.62 SEK / Paket med 5
    Save 237.38 SEK
    17% Av
I lager
Optimerar kylvattenflödet under destillation. BRAND™ SAN Flow Indicator hjälper till att minska driftskostnaderna genom att minska vattenförbrukningen.
Styren-akrylnitril (SAN), transparent. Optimerar kylvattenflödet under destillation. Hjälper till att minska driftskostnaderna genom att minska vattenförbrukningen.
  • Arbetstryck max: 2 bar
  • Drifttemperatur för SAN: max. 30 °C
  • Passar rör med 6 till 11 mm ID
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) Slang med 6 till 11 mm ID
Typ Flödesindikator
För användning med (applikation) Optimering av kylvattenflödet under destillation
Höjd (metrisk) 40 mm
Längd (metrisk) 88 mm
Bredd (metrisk) 17 mm
Mått (L x B x H) 88 x 17 x 40 mm