Läs mer
VITLAB™ SAN volymbägare
Kapacitet (metrisk):
250 mL
500 mL
2000 mL
3000 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 6
Beskrivning
Dessa mätbägare har en bekväm pip och stort handtag för att göra mätning, hällning och kassering av lösningar enkelt och utan smuts. Lätta och helt transparenta akrylbägare är idealiska för en mängd olika laboratorieändamål.
- Stabilt, greppvänligt handtag och hällpip för säker hantering och skräpfri utmatning
- Tillverkad av stark, splitterbeständig SAN som är resistent mot kokning och kemiskt inert
- Kristallklar yta med en upphöjd graderad skala för maximal synlighet
- Förhöjd skala kan ’inte blekna eller torkas av vid skrubbning eller exponering för höga temperaturer
- Idealisk för en mängd olika laboratorieändamål, inklusive:
- Beredning av lösningar och dekantering av supernatantvätskor
- Hålla och mäta avfallsvätskor före kassering
- Mätlösningar för enkla kemiska reaktioner
- FDA-certifierad för kontakt med all vattenhaltig, alkoholhaltig och fet mat
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Kristallklart |
| Diameter (metrisk) Yttre | 70 mm |
| Kapacitet (metrisk) | 250 mL |
| Material | SAN |
| För användning med (applikation) | För volymmätning |
| Höjd (metrisk) | 120 mm |
| Ökar | 5 mL |
| Kvantitet | 12 st |
| Typ | Volumetrisk bägare |
| Graderad | Ja |
| Visa mer |