Läs mer
Sancycline, MedChemExpress
Beskrivning
Sancycline is a rare semi-synthetic tetracycline prepared by hydrogenolysis of the chloro and benzylic hydroxy moieties of Declomycin.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sancycline |
| CAS | 808-26-4 |
| Färg | Earth Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C21H22N2O7 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | Bonomycin 6-Demethyl-6-deoxytetracycline |
| Löslighetsinformation | DMSO : 8.33 mg/mL (20.10 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) |
| LEDER | O=C(C(C1=O)=C(O)[C@@H](N(C)C)[C@]2([H])C[C@]3([H])CC4=C(C(C3=C(O)[C@@]21O)=O)C(O)=CC=C4)N |
| Molekylvikt (g/mol) | 414.41 |
| Visa mer |