Läs mer
Gestigkeit Harry Sandbad med prestandakontroll och termostatstyrning
Product Code. 10643771
Change view
Click to view available options
Temperaturområde:
130 °C till 370 °C
30 °C till 110 °C
50 °C till 300 °C
Mått (D x B x H) Inredning:
360 x 360 x 50 mm
360 x 510 x 50 mm
440 x 590 x 50 mm
Spänning:
230 V
3 x 400 V, N+PE
Unit Size:
Varje
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Temperaturområde Mått (D x B x H) Inredning Spänning unitSize
10643771 50 °C till 300 °C 440 x 590 x 50 mm 230 V Varje
10519321 30 °C till 110 °C 360 x 510 x 50 mm 230 V Varje
10488712 130 °C till 370 °C 360 x 360 x 50 mm 230 V Varje
10678022 30 °C till 110 °C 440 x 590 x 50 mm 230 V Varje
10584582 130 °C till 370 °C 440 x 590 x 50 mm 3 x 400 V, N+PE Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Product Code. 10643771 Supplier Gestigkeit Harry Supplier No. ST92230
Only null left
Add to basket
Add to basket
Sandbad - Robust och mycket hållbar även i non-stop drift.
  • Elektriska sandbad med variabel temperaturreglering, med eller utan termostatregulator. Robust konstruktion för kontinuerlig prestanda. kokplatta i aluminiumlegering. Tack vare det asymmetriska, långvariga värmesystemet (plattornas hörn och kanter utsätts för mer värme) garanteras en jämn temperatur över hela värmeytan.
  • Sandbaden består av en kokplatta av aluminiumlegering med en påskruvad, tätad stomme i rostfritt stål med en användbar höjd på 50 mm. Sanden lägger sig direkt från kokplattan. Huset är konstruerat av högkvalitativt, rostfritt stål nr 1.4301, varvid den centrala delen har sprutats i orange.
  • 4 justerbara fötter ger extra stabilitet. Anslutningskabel ca. 1,7 m lång, 230 Volt/3200 Watt med Schuko-kontakt
Specifications
Temperaturområde 50 °C till 300 °C
Typ Sandbad
Inkluderar Prestandakontroll och termostatstyrning
Material Aluminiumlegering, rostfritt stål
Pluggtyp Schuko plugg
Mått (D x B x H) 442 x 592 x 170 mm
Mått (D x B x H) Inredning 440 x 590 x 50 mm
Spänning 230 V