Läs mer
Gestigkeit Harry Sandbad med Performance Control och Thermostatic Controller
Beskrivning
- Robust
- Hållbar
- Fri från förvrängning
- Kan användas i non-stop drift
- kokplatta av aluminiumlegering
Specifikationer
Specifikationer
| Controllertyp | Kraft och termostat |
| Temperaturområde | 50 °C till 300 °C |
| Material | Kokplatta av aluminiumlegering |
| Mått (L x B) | 592 x 442 mm |
| Vikt (metrisk) | 28 kg |
| Spänning | 3 x 400, N+PE |
| Wattal | 4000 w |