Läs mer
Sand, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Produktkod. 10060682 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
3 kg
5 kg
Förpackningsstorlek:
5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10060682 5 kg 5kg
10132590 3 kg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10060682 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer S/0320/65
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Kemiska identifierare
CAS 14808-60-7
Molekylformel O2Si
Molekylvikt (g/mol) 60.08
MDL-nummer MFCD00011232,MFCD00217788,MFCD00163736,MFCD07370733
InChI-nyckel VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym silica, silicon dioxide, quartz, cristobalite, diatomaceous earth, tridymite, silicic anhydride, aerosil, infusorial earth, silica, amorphous
PubChem CID 24261
ChEBI CHEBI:30563
IUPAC-namn dioxosilan
LEDER O=[Si]=O
Specifikationer
Kokpunkt 2230°C
Smältpunkt 1610°C
Färg Beige
Fysisk form Fast
Kvantitet 5 kg
Formel vikt 60.08g/mol
Förpackning Pulverburk av plast