Läs mer
Sand, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Produktkod. p-7073475 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Kvantitet:
3 kg
5 kg
Förpackningsstorlek:
5kg
Produktkod. 10132590
Brand: Fisher Chemical S/0320/63
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 14808-60-7
Molekylformel O2Si
Molekylvikt (g/mol) 60.08
MDL-nummer MFCD00011232,MFCD00217788,MFCD00163736,MFCD07370733
InChI-nyckel VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym silica, silicon dioxide, quartz, cristobalite, diatomaceous earth, tridymite, silicic anhydride, aerosil, infusorial earth, silica, amorphous
PubChem CID 24261
ChEBI CHEBI:30563
IUPAC-namn dioxosilan
LEDER O=[Si]=O
Specifikationer
Kokpunkt 2230°C
Smältpunkt 1610°C
Färg Beige
Fysisk form Fast
Kvantitet 3 kg
Formel vikt 60.08g/mol
Förpackning Pulverburk av plast