Läs mer
Sand, Extra Pure, SLR, Low Iron, 40-100 Mesh, Fisher Chemical™
Produktkod. 10519770 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
1 kg
3 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
3kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10519770 3 kg 3kg
10336100 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10519770 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer S/0360/63
 Begränsad artikel
I lager
Sand, Extra Pure, SLR, Low Iron, 40-100 Mesh
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 14808-60-7
Molekylformel O2Si
Molekylvikt (g/mol) 60.08
MDL-nummer MFCD00011232,MFCD00217788,MFCD00163736,MFCD07370733
InChI-nyckel VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym silica, silicon dioxide, quartz, cristobalite, diatomaceous earth, tridymite, silicic anhydride, aerosil, infusorial earth, silica, amorphous
PubChem CID 24261
ChEBI CHEBI:30563
IUPAC-namn dioxosilan
LEDER O=[Si]=O
Specifikationer
Kokpunkt 2230 °C
Smältpunkt 1610 °C
Färg Beige
Fysisk form Fast
Kvantitet 3 kg
Formel vikt 60,08 g/mol
Förpackning Pulverburk av plast