Läs mer
Sand, Extra Pure, SLR, Low Iron, 40-100 Mesh, Fisher Chemical™
Produktkod. p-7073477 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Kvantitet:
1 kg
3 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
3kg
Produktkod. 10336100
Brand: Fisher Chemical S/0360/60
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Sand, Extra Pure, SLR, Low Iron, 40-100 Mesh
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 14808-60-7
Molekylformel O2Si
Molekylvikt (g/mol) 60.08
MDL-nummer MFCD00011232,MFCD00217788,MFCD00163736,MFCD07370733
InChI-nyckel VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym silica, silicon dioxide, quartz, cristobalite, diatomaceous earth, tridymite, silicic anhydride, aerosil, infusorial earth, silica, amorphous
PubChem CID 24261
ChEBI CHEBI:30563
IUPAC-namn dioxosilan
LEDER O=[Si]=O
Specifikationer
Kokpunkt 2230°C
Smältpunkt 1610°C
Färg Beige
Fysisk form Fast
Kvantitet 1 kg
Formel vikt 60.08g/mol
Förpackning Pulverburk av plast