Läs mer
Sand, Extra Pure, SLR, Ottawa, 20-30 Mesh, Fisher Chemical™
Produktkod. 10355482 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
1 kg
3 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
3kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10355482 1 kg 1kg
10020262 3 kg 3kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10355482 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer S/0365/60
 Begränsad artikel
Request Bulk or Custom Format
För närvarande inte tillgänglig: Vi har ingen information om när den här produkten kommer att finnas tillgänglig.
Se alternativa produkter
Sand, Extra Pure, SLR, Ottawa, 20-30 Mesh
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 14808-60-7
Molekylformel O2Si
Molekylvikt (g/mol) 60.08
MDL-nummer MFCD00011232,MFCD00217788,MFCD00163736,MFCD07370733
InChI-nyckel VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym silica, silicon dioxide, quartz, cristobalite, diatomaceous earth, tridymite, silicic anhydride, aerosil, infusorial earth, silica, amorphous
PubChem CID 24261
ChEBI CHEBI:30563
IUPAC-namn dioxosilan
LEDER O=[Si]=O
Specifikationer
Kokpunkt 2230 °C
Smältpunkt 1610 °C
Färg Beige
Fysisk form Fast
Kvantitet 1 kg
Formel vikt 60,08 g/mol
Förpackning Pulverburk av plast