Läs mer
Sand, rent, silver, Fisher Chemical
Produktkod. 10529770 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
3 kg
Förpackning:
Pulverburk av plast
Förpackningsstorlek:
3kg
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10529770 3 kg Pulverburk av plast 3kg
1 options
Produktkod. 10529770 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer S/0370/63
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Specifikationer
Kokpunkt 2230 °C
Smältpunkt 1610 °C
CAS 14808-60-7
Färg Beige
Fysisk form Fast
Kvantitet 3 kg
Molekylformel O2Si
MDL-nummer MFCD00011232,MFCD00217788,MFCD00163736,MFCD07370733
Synonym silica, silicon dioxide, quartz, cristobalite, diatomaceous earth, tridymite, silicic anhydride, aerosil, infusorial earth, silica, amorphous
InChI-nyckel VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
LEDER O=[Si]=O
IUPAC-namn dioxosilan
Molekylvikt (g/mol) 60.08
PubChem CID 24261
ChEBI CHEBI:30563
Formel vikt 60,08 g/mol
Förpackning Pulverburk av plast