Läs mer
Sand, tvättad
Produktkod. 15477837
Change view
Kvantitet:
1000 g
5000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
5000g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15477837 1000 g 1000g
15487837 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15477837 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H37933.0B
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 14808-60-7 | O2Si | 60,08 g/mol
Sand, tvättad används vid extraktion av DNA och RNA på grund av dess förmåga att binda till nukleinsyrorna under närvaro av kaotroper. Den kan användas som ett isolerande skikt ovanpå kislet vid tillverkning av guldelektrod, som används för amperometrisk detektering av organofosfor (OP) nervämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Sand, tvättad används vid extraktion av DNA och RNA på grund av dess förmåga att binda till nukleinsyrorna under närvaro av kaotroper. Den kan användas som ett isolerande skikt ovanpå kislet vid tillverkning av guldelektrod, som används för amperometrisk detektering av organofosfor (OP) nervämnen.
Löslighet
Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 14808-60-7
Molekylformel O2Si
Molekylvikt (g/mol) 60.08
MDL-nummer MFCD00011232,MFCD00217788,MFCD00163736,MFCD07370733
InChI-nyckel VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym silica, silicon dioxide, quartz, cristobalite, diatomaceous earth, tridymite, silicic anhydride, aerosil, infusorial earth, silica, amorphous
PubChem CID 24261
ChEBI CHEBI:30563
IUPAC-namn dioxosilan
LEDER O=[Si]=O
Specifikationer
Kokpunkt 2230 °C
Kemiskt namn eller material Sand
Smältpunkt 1710 °C
Namnnotering Tvättad
Färg Brun-grädde
Fysisk form Granulat
Kvantitet 1000 g
Linjär formel SiO2
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
Formel vikt 60.08
Odör Luktfritt
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.