Läs mer
Sand, tvättad
Beskrivning
Sand, tvättad används vid extraktion av DNA och RNA på grund av dess förmåga att binda till nukleinsyrorna under närvaro av kaotroper. Den kan användas som ett isolerande skikt ovanpå kislet vid tillverkning av guldelektrod, som används för amperometrisk detektering av organofosfor (OP) nervämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Sand, tvättad används vid extraktion av DNA och RNA på grund av dess förmåga att binda till nukleinsyrorna under närvaro av kaotroper. Den kan användas som ett isolerande skikt ovanpå kislet vid tillverkning av guldelektrod, som används för amperometrisk detektering av organofosfor (OP) nervämnen.
Löslighet
Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare.
Specifikationer
Specifikationer
| Kokpunkt | 2230 °C |
| Kemiskt namn eller material | Sand |
| Smältpunkt | 1710 °C |
| Namnnotering | Tvättad |
| Färg | Brun-grädde |
| Fysisk form | Granulat |
| Kvantitet | 5000 g |
| Odör | Luktfritt |
| Linjär formel | SiO2 |
| Löslighetsinformation | Olöslig i vatten. |
| Visa mer |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.