Läs mer
Sand, vit kvarts, Honeywell Fluka™
Produktkod. 15662910 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
1 kg
5 kg
50 lb.
Förpackningsstorlek:
1kg
500g
50lb
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15662910 1 kg 1kg
15672910 500 g 500g
15682910 50 lb. 50lb
15692910 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15662910 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 2747391KG
Request Bulk or Custom Format
50-70 mesh partikelstorlek
  • Ledt branschen i över 65 år
  • Honeywell levererar nu Fluka™ oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen– med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 14808-60-7
Molekylformel O2Si
Molekylvikt (g/mol) 60.08
MDL-nummer MFCD00011232,MFCD00217788,MFCD00163736,MFCD07370733
InChI-nyckel VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym silica, silicon dioxide, quartz, cristobalite, diatomaceous earth, tridymite, silicic anhydride, aerosil, infusorial earth, silica, amorphous
PubChem CID 24261
ChEBI CHEBI:30563
LEDER O=[Si]=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sand, White Quartz
Färg Vitt
Kvantitet 1 kg
Linjär formel SiO2
UN-nummer NONH for all modes of transport
IUPAC-namn dioxosilan
Formel vikt 60.08g/mol