Läs mer
Sand, vit kvarts, Honeywell Fluka™
Produktkod. 15697260 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
1 kg
5 kg
Förpackning:
Polyflaska
Förpackningsstorlek:
1kg
5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15697260 1 kg Polyflaska 1kg
15607270 5 kg Polyflaska 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15697260 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 833401KG
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Purum pa, pulver
  • Produkter med garantibevis och/eller lämpliga för den angivna analytiska tillämpningen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 14808-60-7
Molekylformel O2Si
Molekylvikt (g/mol) 60.08
MDL-nummer MFCD00011232,MFCD00217788,MFCD00163736,MFCD07370733
InChI-nyckel VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym silica, silicon dioxide, quartz, cristobalite, diatomaceous earth, tridymite, silicic anhydride, aerosil, infusorial earth, silica, amorphous
PubChem CID 24261
ChEBI CHEBI:30563
IUPAC-namn dioxosilan
LEDER O=[Si]=O
Specifikationer
Kokpunkt 2210°C
Kemiskt namn eller material Sand, white quartz
Smältpunkt 1710°C
Färg Vitt
Fysisk form Fast
Kvantitet 1 kg
Linjär formel SiO2
UN-nummer NONH for all modes of transport
Formel vikt 60.08g/mol
Odör Odorless
Förpackning Polyflaska
Visa mer Visa mindre
Produktbeteckning
  • Sand, white quartz