Läs mer
Sand, vit kvarts, Honeywell Fluka™
Produktkod. p-7120751 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Kvantitet:
1 kg
5 kg
Förpackning:
Polyflaska
Förpackningsstorlek:
1kg
5kg
Produktkod. 15697260
Brand: Honeywell-Fluka 833401KG
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Purum pa, pulver
  • Produkter med garantibevis och/eller lämpliga för den angivna analytiska tillämpningen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 14808-60-7
Molekylformel O2Si
Molekylvikt (g/mol) 60.08
MDL-nummer MFCD00011232,MFCD00217788,MFCD00163736,MFCD07370733
InChI-nyckel VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym silica, silicon dioxide, quartz, cristobalite, diatomaceous earth, tridymite, silicic anhydride, aerosil, infusorial earth, silica, amorphous
PubChem CID 24261
ChEBI CHEBI:30563
IUPAC-namn dioxosilan
LEDER O=[Si]=O
Specifikationer
Kokpunkt 2210°C
Kemiskt namn eller material Sand, white quartz
Smältpunkt 1710°C
Färg Vitt
Fysisk form Fast
Kvantitet 1 kg
Linjär formel SiO2
UN-nummer NONH for all modes of transport
Formel vikt 60.08g/mol
Odör Odorless
Förpackning Polyflaska
Visa mer Visa mindre
Produktbeteckning
  • Sand, white quartz