missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(-)-Sandaracopimaric Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sandaracopimaric Acid |
| CAS | 471-74-9 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C20 H30 O2 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | (-)-Sandaracopimaric Acid, 1-Phenanthrenecarboxylic acid','7-ethenyl-1,2,3,4,4a,4b,5,6,7,9,10,10a-dodecahydro-1,4a,7-trimethyl-','[1R-(1α,4aβ,4bα,7α,10aα)]-, Cryptopimaric acid (6CI), Podocarp-8(14)-en-15-oic acid','13β-methyl-13-vinyl- (7CI,8CI), (1R,4aR,4bS,7R,10aR)-7-Ethenyl-1,2,3, |
| InChI formel | InChI=1S/C20H30O2/c1-5-18(2)12-9-15-14(13-18)7-8-16-19(15,3)10-6-11-20(16,4)17(21)22/h5,13,15-16H,1,6-12H2,2-4H3,(H,21,22)/t15-,16+,18-,19+,20+/m0/s1 |
| LEDER | C[C@@]1(CC[C@H]2C(=C1)CC[C@@H]3[C@]2(C)CCC[C@@]3(C)C(=O)O)C=C |
| IUPAC-namn | (1R,4aR,4bS,7R,10aR)-7-ethenyl-1,4a,7-trimethyl-3,4,4b,5,6,9,10,10a-octahydro-2H-phenanthrene-1-carboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 302.451 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?