Beskrivning
- Rotormellanlägg
- För användning med rotorer F-45-72-8 och F-45-48-11
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | Rotorer F-45-72-8 och F-45-48-11 |
| Beskrivning | Krävs för stapling av rotorer F-45-72-8 och F-45-48-11 |
| Produkttyp | Spacer |