Läs mer
Sangivamycin, TRC
Produktkod. 30426862
Change view
Kvantitet:
1 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30426862 1 mg
30418022 25 mg
30423286 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30426862 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCS1125031MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 18417-89-5
Molekylformel C12H15N5O5
Molekylvikt (g/mol) 309.28
Synonym 4-Amino-7-beta-D-ribofuranosyl-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine-5-carboxamide, 7-Deazaadenosine-7-carboxamide, NSC 65346
IUPAC-namn 3,4,7,8-tetrametyl-1,10-fenantropin
LEDER Cc1cnc2c(ccc3c(C)c(C)cnc23)c1C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sangivamycin
Kvantitet 1 mg
InChI formel InChI=1S/C16H16N2/c1-9-7-17-15-13(11(9)3)5-6-14-12(4)10(2)8-18-16(14)15/h5-8H,1-4H3
Formel vikt 236.1313