Specifikationer
| Färg | Ljusgul till mörkorange |
| Beskrivning | Sanguinarinklorid |
| CAS | 5578-73-4 |
| Molekylformel | C20H14CIN O4 |
| Frakt skick | Inga speciella krav |
| Produktlinje | Thermo Scientific |
| Kvantitet | 250 mg |