Läs mer
Sanguinarium Chloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sanguinarine chloride |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H14NO4.ClH/c1-21-8-15-12(4-5-16-20(15)25-10-22-16)13-3-2-11-6-17-18(24-9-23-17)7-14(11)19(13)21;/h2-8H,9-10H2,1H3;1H/q+1;/p-1 |
| Formel vikt | 367.0611 |