Läs mer
Notrax Sani-Flex™ Speciellt designad för labbindustrin
Produktkod. 17792178
Change view
Längd (engelska):
2 fot
36 tum.
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (engelska)
17792178 2 fot
17782178 36 tum.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17792178 Leverantör Notrax Leverantörsnummer 526S1824GY
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    909.30 SEK
    788.25 SEK / Paket med 1
    Save 121.05 SEK
    13% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 07-12-2026
Speciellt designad för labbindustrin, Sani-Flex™ anti-utmattningsmatta ger den optimala kombinationen av komfort, halkfri yta, kvalitet och hållbarhet samt olje-/fett- och kemikaliebeständighet. Dess släta yta och avrundade kanter gör den lätt att rengöra.
  • Speciellt designad för labbindustrin, Sani-Flex™ anti-utmattningsmatta ger den optimala kombinationen av komfort, halkfri yta, kvalitet och hållbarhet samt olje-/fett- och kemikaliebeständighet
  • Dess släta yta och avrundade kanter gör den lätt att rengöra
  • Tillverkad av tuffa gummiblandningar, designade för att ge lång livslängd
  • Aggressiv halkbeständig yta
Specifikationer
Färg Grå
Längd (engelska) 2 fot
Längd (metrisk) 61 cm
Material Nitrilgummi
Typ Industriell och kommersiell mattning
Bredd (metrisk) 46 cm