Läs mer
Notrax Sani-Flex™ Speciellt designad för labbindustrin
Produktkod. p-7227226
Längd (engelska):
2 fot
36 tum.
Produktkod. 17792178
Brand: Notrax 526S1824GY
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Speciellt designad för labbindustrin, Sani-Flex™ anti-utmattningsmatta ger den optimala kombinationen av komfort, halkfri yta, kvalitet och hållbarhet samt olje-/fett- och kemikaliebeständighet. Dess släta yta och avrundade kanter gör den lätt att rengöra.
  • Speciellt designad för labbindustrin, Sani-Flex™ anti-utmattningsmatta ger den optimala kombinationen av komfort, halkfri yta, kvalitet och hållbarhet samt olje-/fett- och kemikaliebeständighet
  • Dess släta yta och avrundade kanter gör den lätt att rengöra
  • Tillverkad av tuffa gummiblandningar, designade för att ge lång livslängd
  • Aggressiv halkbeständig yta
Specifikationer
Färg Grå
Längd (engelska) 2 fot
Längd (metrisk) 61 cm
Material Nitrilgummi
Typ Industriell och kommersiell mattning
Bredd (metrisk) 46 cm