Läs mer
Notrax Sani-Master™ Desinficerande fotbad med torkande ingångsmatta, kol/svart
Produktkod. 17702028
Change view
Längd (metrisk):
105 cm
153 cm
200 cm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk)
17702028 105 cm
17712028 153 cm
17722028 200 cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17702028 Leverantör Notrax Leverantörsnummer 348S0033CH
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Detta Notrax Sani-Master™ 19 mm tjock utdragbar matta rengör, desinficerar och torkar skor, rekommenderas vid entréer för att förhindra kontaminering. När trafiken passerar böjs gummispetsarna för att sänka ned sulor i desinficerande lösning, absorberande mattsektion rengör och torkar skorna för att förhindra halkar.
  • Kombinera tre av Notrax™ matta egenskaper för desinficering, absorption och modularitet till en komplett lösning för desinficering av entrémattor, Sani-Master™ är en 19 mm tjock utdragbar matta som rengör, desinficerar och torkar skor
  • Traditionellt används inom livsmedelsindustrin, Sani-Master™ har blivit mainstream som en del av allmänna hygienprotokoll och rekommenderas vid entréer till skolor, hotell, gym och kontor, samt apotek, sjukvårdsinrättningar och sjukhus för att förhindra att kontaminering kommer in i byggnaden
  • Avsnitt 1 innehåller Sani-Trax™ desinfektionsfotbad med flexibla borst som böjs för att sänka ned sulor i desinfektionslösning för att tvätta och desinficera skor när trafiken passerar
  • Sektion 2 är en utdragbar torkzon för att torka skor och förhindra halkar med patenterat anslutningssystem som är sömlöst för att undvika förändringar i höjd eller bortkoppling av mattorna
  • Sektion 3 är en ändtorkningszon med integrerade fasade kanter för att förhindra snubbel
  • Torkmattorna kan anpassas helt med logotyp, design eller användas för kommunikation av hygienprotokoll som handdesinfektion och social distansering
Specifikationer
Färg Träkol/Svart
Längd (engelska) 3.4 ft.
Längd (metrisk) 105 cm
Material Naturgummi
Typ Industriell och kommersiell mattning
Bredd (metrisk) 91 cm