Läs mer
Saint-Gobain Performance Plastics Sani-Tech™ SPT-60L
Produktkod. 30178462
Change view
Diameter (metrisk) Inre:
0,8 mm
1,2 mm
1,6 mm
2 mm
2,4 mm
3,2 mm
4 mm
4,7 mm
4,8 mm
5 mm
6 mm
6,4 mm
7,9 mm
8 mm
9,5 mm
11,1 mm
12,7 mm
Diameter (metrisk) Yttre:
2,4 mm
3,2 mm
4 mm
4,4 mm
4,8 mm
5,2 mm
5,6 mm
6,4 mm
6,8 mm
7,9 mm
8 mm
8,8 mm
9,5 mm
10 mm
11,1 mm
12 mm
12,4 mm
12,7 mm
14,3 mm
15,9 mm
19,1 mm
Förpackningsstorlek:
7.5m
33 product options available for selection
Product selection table with 33 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Inre Diameter (metrisk) Yttre Förpackningsstorlek
30178462 1,6 mm 3,2 mm 7.5m
30178482 1,2 mm 4,4 mm 7.5m
30178499 2 mm 5,2 mm 7.5m
30178497 3,2 mm 6,8 mm 7.5m
30178468 6,4 mm 7,9 mm 7.5m
30178489 0,8 mm 2,4 mm 7.5m
30178458 9,5 mm 14,3 mm 7.5m
30178490 12,7 mm 19,1 mm 7.5m
30178463 7,9 mm 11,1 mm -
30178464 7,9 mm 12,7 mm 7.5m
30178492 9,5 mm 12,7 mm 7.5m
30178484 9,5 mm 15,9 mm 7.5m
30178476 12,7 mm 15,9 mm 7.5m
30178494 4 mm 8 mm 7.5m
30178475 4,8 mm 6,4 mm 7.5m
30178488 5 mm 12 mm 7.5m
30178502 1,2 mm 4 mm 7.5m
30178472 4,8 mm 11,1 mm -
30178473 3,2 mm 6,4 mm -
30178457 11,1 mm 15,9 mm -
30178500 6,4 mm 11,1 mm 7.5m
30178483 0,8 mm 4 mm 7.5m
30178479 1,6 mm 4 mm 7.5m
30178486 3,2 mm 4,8 mm 7.5m
30178495 4,8 mm 7,9 mm 7.5m
30178474 4,8 mm 9,5 mm 7.5m
30178491 1,6 mm 4,8 mm -
30178471 2,4 mm 5,6 mm -
30178470 6 mm 10 mm -
30178459 6,4 mm 9,5 mm 7.5m
30178496 6,4 mm 12,7 mm 7.5m
30178498 4,7 mm 8,8 mm 7.5m
30178466 8 mm 12,4 mm 7.5m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 33 options available.
33 options
Produktkod. 30178462 Leverantör Saint-Gobain Performance Plastics Leverantörsnummer SPT60L0631
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Sani-Tech™ SPT-60L är en premium, platinahärdad silikonslang designad för läkemedelsoperationer som kräver låg spallation, lång pumplivslängd och hög noggrannhet. Den erbjuder fyllningsprecision i bästa klass, minskar kostsamma över- och underfyllningar och säkerställer pålitlig prestanda med en pumplivslängd på över 250 timmar.
  • Sani-Tech™ SPT-60L är en premium platinahärdad silikonslang som är utformad för att uppfylla strikta läkemedelsstandarder för säkerhet och kemisk kompatibilitet.
  • Tillverkad under strikta kvalitetskontroller uppfyller den regulatoriska standarder för läkemedelsanvändning, vilket säkerställer säkerhet och tillförlitlighet i kritiska operationer.
  • Specifikt utformad för att uppfylla kraven inom läkemedelsverksamhet, vilket säkerställer konsekvent produktionskvalitet och branschefterlevnad.
  • Konstruerad för hållbarhet med en genomsnittlig pumplivslängd på över 250 timmar, vilket minimerar driftstopp i kritiska operationer.
  • Med sin förlängda pumplivslängd minskar frekvensen av slangbyten, vilket sparar tid och sänker de totala underhållskostnaderna.
  • Med överlägsen spallationskontroll Sani-Tech™ upprätthåller SPT-60L låga spallationsnivåer över flera doseringscykler. Den minimerar partikelbildning för att säkerställa renlighet. Idealiskt för operativ konsekvens och miljöer med hög renhet.
  • Oberoende tester har visat att Sani-Tech™ SPT-60L erbjuder en 4x förbättring i fyllningsnoggrannhet och 2X i precision som säkerställer en pålitlig volymleverans.
  • Sani-Tech™ SPT-60L testades med ett fyrrulligt peristaltiskt pumphuvud vid 400 varv per minut och utan mottryck. Den visar pålitlighet i olika operativa miljöer, arbetar effektivt vid höga hastigheter och vid kontinuerlig användning, vilket ger pålitlig prestanda för krävande och precisionsdrivna operationer.
  • Den levererar noggrann fyllningsprestanda samtidigt som den säkerställer konsekventa målfyllningsvolymer och ökar förtroendet för förpackningar.
  • Finns med ValPlusTM-certifiering.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Diameter (engelska) Inre 0,063 tum
Diameter (metrisk) Inre 1,6 mm
Material Silikon
Diameter (engelska) Yttre 0,125 tum
Diameter (metrisk) Yttre 3,2 mm
Total längd (engelska) 50 ft.
Total längd (metrisk) 15 m
Tjocklek (engelska) 0,031 tum
Tjocklek (metrisk) 0.8 mm
Min. Driftstemperatur (engelska) -80 °F
Min. Driftstemperatur (metrisk) -62 °C
Förpackningsmängd 1 spole
Sterilitet Icke-steril
Färg Genomskinligt
Hårdhet 60 (Shore A)
Maximalt tryck 113 psi
Max. Driftstemperatur (engelska) 500 °F
Max. Driftstemperatur (metrisk) 260 °C
Produkttyp Slangar för pumpar