Läs mer
Saint-Gobain Performance Plastics Sani-Tech™ SPT-60L
Description
- Sani-Tech™ SPT-60L är en premium platinahärdad silikonslang som är utformad för att uppfylla strikta läkemedelsstandarder för säkerhet och kemisk kompatibilitet.
- Tillverkad under strikta kvalitetskontroller uppfyller den regulatoriska standarder för läkemedelsanvändning, vilket säkerställer säkerhet och tillförlitlighet i kritiska operationer.
- Specifikt utformad för att uppfylla kraven inom läkemedelsverksamhet, vilket säkerställer konsekvent produktionskvalitet och branschefterlevnad.
- Konstruerad för hållbarhet med en genomsnittlig pumplivslängd på över 250 timmar, vilket minimerar driftstopp i kritiska operationer.
- Med sin förlängda pumplivslängd minskar frekvensen av slangbyten, vilket sparar tid och sänker de totala underhållskostnaderna.
- Med överlägsen spallationskontroll Sani-Tech™ upprätthåller SPT-60L låga spallationsnivåer över flera doseringscykler. Den minimerar partikelbildning för att säkerställa renlighet. Idealiskt för operativ konsekvens och miljöer med hög renhet.
- Oberoende tester har visat att Sani-Tech™ SPT-60L erbjuder en 4x förbättring i fyllningsnoggrannhet och 2X i precision som säkerställer en pålitlig volymleverans.
- Sani-Tech™ SPT-60L testades med ett fyrrulligt peristaltiskt pumphuvud vid 400 varv per minut och utan mottryck. Den visar pålitlighet i olika operativa miljöer, arbetar effektivt vid höga hastigheter och vid kontinuerlig användning, vilket ger pålitlig prestanda för krävande och precisionsdrivna operationer.
- Den levererar noggrann fyllningsprestanda samtidigt som den säkerställer konsekventa målfyllningsvolymer och ökar förtroendet för förpackningar.
- Finns med ValPlusTM-certifiering.
Specifications
Specifications
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Diameter (engelska) Inre | 0,047 tum |
| Diameter (metrisk) Inre | 1,2 mm |
| Material | Silikon |
| Diameter (engelska) Yttre | 0,172 tum |
| Diameter (metrisk) Yttre | 4,4 mm |
| Total längd (engelska) | 50 ft. |
| Total längd (metrisk) | 15 m |
| Tjocklek (engelska) | 0,063 tum |
| Tjocklek (metrisk) | 1.6 mm |
| Show More |