Läs mer
Saint Gobain Life Sciences™ Sani-Tech™ STHT™ -65
Beskrivning
- Ultrarena slangar av biofarmaceutisk kvalitet
- På 1/16 tum. ID och högre, levereras med lasermärkta artikelnummer och partikoder för att ge total produktspårbarhet
- 50 eller 65 Shore A hårdhetsalternativ
- Oöverträffad ytjämnhet
- Ultrasmidig
- Autoklaverbar och gammastabil
- Temperaturområde från -62 °C till +260 °C (-80 F °till +500 °F)
- Ger ingen smak eller lukt
- Färgränder tillgängliga för att skilja din vätskebana åt
- Tillgänglig i bulk eller anpassade sammansättningar och 25, 50 och 100 fot spolar
- Möter USP Klass VI, European Pharmacopoeia 3.1.9 och FDA-kriterier
- Applikationer inkluderar: Vätskeöverföring i farmaceutiska, biofarmaceutiska och/eller laboratoriemiljöer
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Diameter (engelska) Inre | 0,2 tum |
| Diameter (metrisk) Inre | 5 mm |
| Material | Silikon |
| Diameter (engelska) Yttre | 0,43 tum. |
| Diameter (metrisk) Yttre | 11 mm |
| Total längd (engelska) | 98,4 tum. |
| Total längd (metrisk) | 30 m |
| Tjocklek (engelska) | 0,079 tum. |
| Tjocklek (metrisk) | 2 mm |
| Visa mer |