Läs mer
Saint Gobain Life Sciences™ Sani-Tech™ STHT™ -65
Produktkod. 17993591
Change view
Diameter (metrisk) Inre:
1,6 mm
2,4 mm
3 mm
3,2 mm
4 mm
5 mm
6 mm
9,5 mm
10 mm
Maximalt tryck:
101,3 psi
113,2 psi
143,5 psi
157 psi
40,4 psi
56 psi
69,2 psi
72,1 psi
75,5 psi
82,5 psi
Total längd (metrisk):
15 m
30 m
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Inre Maximalt tryck Total längd (metrisk)
17993591 6 mm 113,2 psi 30 m
17933571 1,6 mm 82,5 psi 30 m
17953541 2,4 mm 82,5 psi 15 m
17973571 3 mm 101,3 psi 30 m
17993551 3 mm 143,5 psi 30 m
17963571 3 mm 157 psi 15 m
17993481 3 mm 157 psi 30 m
17953441 3,2 mm 56 psi 30 m
17973591 3,2 mm 72,1 psi 30 m
17923551 3,2 mm 82,5 psi 30 m
17963461 4 mm 40,4 psi 15 m
17983481 5 mm 101,3 psi 30 m
17933481 5 mm 75,5 psi 30 m
17933551 9,5 mm 40,4 psi 15 m
17923531 10 mm 69,2 psi 30 m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Product Code. 17993591 Supplier Saint Gobain Life Sciences™ Supplier No. STHT65610H
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7124.85 SEK
    4809.96 SEK / 30m
    Save 2314.89 SEK
    32% Av
View all promotions
Beräknad leverans: 04-12-2026
Add to basket
Add to basket
Farmaceutiska, platinahärdade silikonslangar tål upprepad autoklavering och motstår vidhäftning av blodprodukter och andra sanitetsvätskor.
  • Ultrarena slangar av biofarmaceutisk kvalitet
  • På 1/16 tum. ID och högre, levereras med lasermärkta artikelnummer och partikoder för att ge total produktspårbarhet
  • 50 eller 65 Shore A hårdhetsalternativ
  • Oöverträffad ytjämnhet
  • Ultrasmidig
  • Autoklaverbar och gammastabil
  • Temperaturområde från -62 °C till +260 °C (-80 F °till +500 °F)
  • Ger ingen smak eller lukt
  • Färgränder tillgängliga för att skilja din vätskebana åt
  • Tillgänglig i bulk eller anpassade sammansättningar och 25, 50 och 100 fot spolar
  • Möter USP Klass VI, European Pharmacopoeia 3.1.9 och FDA-kriterier
  • Applikationer inkluderar: Vätskeöverföring i farmaceutiska, biofarmaceutiska och/eller laboratoriemiljöer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Diameter (metrisk) Inre 6 mm
Material Silikon
Diameter (engelska) Yttre 0,394 tum.
Diameter (metrisk) Yttre 10 mm
Total längd (engelska) 98,4 tum.
Total längd (metrisk) 30 m
Tjocklek (engelska) 0,079 tum.
Tjocklek (metrisk) 2 mm
För användning med Farmaceutisk silikonslang
Motståndsegenskaper 326 lbf/tum.
Färg Klart
Hårdhet 65 (Shore A)
Flexibilitet Flexibel
Maximalt tryck 113,2 psi
Max. Driftstemperatur (engelska) 500 °F
Max. Driftstemperatur (metrisk) 260 °C
Produkttyp Slangar