Läs mer
Saint-Gobain Performance Plastics Sani-Tech™ STHT-80-rör™ med 8,0 mm ID
Description
- Sani-Tech™ STHT-80™ är en premium platinahärdad silikonslang designad för högt bursttryck och vakuumapplikationer.
- Erbjuder överlägsen tryckstyrka, vilket eliminerar behovet av dyra flätförstärkningar.
- Idealiskt för fyllningsfinishoperationer, där pulseringar nedströms efter pumpningen minskar för precis fyllning och doseringsnoggrannhet.
- Uppvisar två till tre gånger mindre pulsation jämfört med konkurrerande högdurometerslangar, vilket hjälper till att förhindra oavsiktligt droppande vid fyllnadsnålen.
- Uppnår toppprestanda i klassen med de högsta sprängtrycksbetygen bland jämförbara produkter.
- Bibehåller vakuumkompatibilitet, vilket gör den lämplig för ett brett spektrum av kritiska vätskeöverföringsapplikationer.
- Erbjuder hög transparens för enkel visuell övervakning av vätskeaktivitet inom röret, och stödjer applikationer som kräver visuella ledtrådar och observation.
- Stöder konsekvent och exakt vätskeöverföring och förbättrar tillförlitligheten i kritiska processer.
Specifications
Specifications
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Diameter (engelska) Inre | 0,313 tum |
| Diameter (metrisk) Inre | 8.0 mm |
| Material | Silikon |
| Diameter (engelska) Yttre | 0,563 tum |
| Diameter (metrisk) Yttre | 14,3 mm |
| Total längd (engelska) | 50 ft. |
| Total längd (metrisk) | 15 m |
| Färg | Genomskinligt |
| Hårdhet | 80 (Shore A) |
| Show More |