Läs mer
Saint Gobain Life Sciences™ Sani-Tech™ STHT™ -C Silikonslang
Product Code. 17903461
Change view
Click to view available options
Diameter (metrisk) Inre:
1,59 mm
1,6 mm
2 mm
2,4 mm
3,2 mm
4 mm
4,7 mm
4,8 mm
6,4 mm
7,9 mm
9,5 mm
12,7 mm
15,9 mm
19,1 mm
22,2 mm
Maximalt tryck:
157 psi
16,9 psi
20,1 psi
22,9 psi
24,5 psi
30,8 psi
36,7 psi
40,4 psi
44,7 psi
47,2 psi
56 psi
63,3 psi
67,5 psi
72,1 psi
74,6 psi
82,5 psi
82,7 psi
91,1 psi
94,1 psi
95,5 psi
Total längd (metrisk):
7,5 m
15 m
30 m
Tjocklek (metrisk):
0,79 mm
1,59 mm
2,38 mm
2,5 mm
3 mm
3,18 mm
4,76 mm
6,35 mm
Unit Size:
7.5m
55 product options available for selection
Product selection table with 55 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Diameter (metrisk) Inre Maximalt tryck Total längd (metrisk) Tjocklek (metrisk) Unit Size
17903461 12,7 mm 22,9 psi 30 m 2,38 mm -
17903491 1,6 mm 56 psi 30 m 0,79 mm -
17963491 1,6 mm 82,5 psi 15 m 1,59 mm -
17923511 1,6 mm 82,5 psi 30 m 1,59 mm -
17923491 1,6 mm 94,1 psi 30 m 2,38 mm -
17953491 2 mm 74,6 psi 30 m 1,59 mm -
17973481 2 mm 95,5 psi 15 m 3,18 mm -
17993571 2 mm 95,5 psi 30 m 3,18 mm -
17933591 2,4 mm 67,5 psi 15 m 1,59 mm -
17923431 2,4 mm 82,5 psi 30 m 2,38 mm -
17943431 2,4 mm 91,1 psi 30 m 3,18 mm -
17963431 3,2 mm 56 psi 15 m 1,59 mm -
17913581 3,2 mm 56 psi 30 m 1,59 mm -
17913481 3,2 mm 72,1 psi 30 m 2,38 mm -
17953511 3,2 mm 94,1 psi 15 m 4,76 mm -
17953431 4 mm 47,2 psi 30 m 1,59 mm -
17943521 4 mm 63,3 psi 30 m 2,38 mm -
17933521 4 mm 74,6 psi 15 m 3,18 mm -
17923591 4,7 mm 40,4 psi 30 m 1,59 mm -
17923441 4,7 mm 56 psi 15 m 2,38 mm -
17913531 4,8 mm 40,4 psi 15 m 1,59 mm -
17933531 4,8 mm 67,5 psi 15 m 3,18 mm -
17943441 4,8 mm 67,5 psi 30 m 3,18 mm -
17903441 4,8 mm 82,5 psi 15 m 4,76 mm -
17913421 1,59 mm 82,7 psi 30 m 2,5 mm -
17943531 6,4 mm 30,8 psi 15 m 1,59 mm -
17963531 6,4 mm 30,8 psi 30 m 1,59 mm -
17903531 6,4 mm 44,7 psi 15 m 2,38 mm -
17933441 6,4 mm 44,7 psi 30 m 2,38 mm -
17923581 6,4 mm 56 psi 15 m 3,18 mm -
17943591 6,4 mm 56 psi 30 m 3,18 mm -
17963441 7,9 mm 24,5 psi 15 m 1,59 mm -
17973531 7,9 mm 36,7 psi 15 m 2,38 mm -
17913571 7,9 mm 36,7 psi 30 m 2,38 mm -
17983531 7,9 mm 47,2 psi 15 m 3,18 mm -
17993441 7,9 mm 47,2 psi 30 m 3,18 mm -
17903541 7,9 mm 63,3 psi 30 m 4,76 mm -
17913491 1,6 mm 157 psi 15 m 3 mm -
17983441 9,5 mm 20,1 psi 30 m 1,59 mm -
17903451 9,5 mm 30,8 psi 15 m 3,18 mm -
17923541 9,5 mm 30,8 psi 30 m 3,18 mm -
17963591 9,5 mm 40,4 psi 15 m 3,18 mm -
17963501 9,5 mm 40,4 psi 30 m 3,18 mm -
17933451 9,5 mm 56 psi 30 m 4,76 mm -
17953451 12,7 mm 30,8 psi 15 m 3,18 mm -
17943451 12,7 mm 30,8 psi 30 m 3,18 mm -
17953551 12,7 mm 44,7 psi 15 m 4,76 mm -
17973451 12,7 mm 44,7 psi 30 m 4,76 mm -
17943551 15,9 mm 24,5 psi 15 m 3,18 mm -
17973541 15,9 mm 24,5 psi 30 m 3,18 mm -
17953591 15,9 mm 36,7 psi 15 m 4,76 mm -
17993461 19,1 mm 20,1 psi 15 m 3,18 mm 7.5m
17903471 19,1 mm 30,8 psi 15 m 4,76 mm -
17973551 19,1 mm 40,4 psi 7,5 m 6,35 mm -
17963551 22,2 mm 16,9 psi 15 m 3,18 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 55 options available.
55 options
Product Code. 17903461 Supplier Saint Gobain Life Sciences™ Supplier No. STHTC5004H
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    16848.30 SEK
    11406.10 SEK / 30m
    Save 5442.20 SEK
    32% Av
Beräknad leverans: 16-12-2026
Farmaceutiska, platinahärdade silikonslangar tål upprepad autoklavering och motstår vidhäftning av blodprodukter och andra sanitetsvätskor.
  • Ultrarena slangar av biofarmaceutisk kvalitet
  • På 1/16 tum. ID och högre, levereras med lasermärkta artikelnummer och partikoder för att ge total produktspårbarhet
  • 50 eller 65 Shore A hårdhetsalternativ
  • Oöverträffad ytjämnhet
  • Ultrasmidig
  • Autoklaverbar och gammastabil
  • Temperaturområde från -62 °C till +260 °C (-80 F °till +500 °F)
  • Ger ingen smak eller lukt
  • Färgränder tillgängliga för att skilja din vätskebana åt
  • Tillgänglig i bulk eller anpassade sammansättningar och 25, 50 och 100 fot spolar
  • Möter USP Klass VI, European Pharmacopoeia 3.1.9 och FDA-kriterier
  • Applikationer inkluderar: Vätskeöverföring i farmaceutiska, biofarmaceutiska och/eller laboratoriemiljöer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Diameter (engelska) Inre 0,5 tum
Diameter (metrisk) Inre 12,7 mm
Material Silikon
Diameter (engelska) Yttre 0,689 tum.
Diameter (metrisk) Yttre 17.5 mm
Total längd (engelska) 98,4 tum.
Total längd (metrisk) 30 m
Tjocklek (engelska) 0,094 tum
Tjocklek (metrisk) 2,38 mm
För användning med Farmaceutisk silikonslang
Motståndsegenskaper 250 lbf/tum.
Färg Klart
Hårdhet 50 (Shore A)
Flexibilitet Flexibel
Maximalt tryck 22,9 psi
Max. Driftstemperatur (engelska) 500 °F
Max. Driftstemperatur (metrisk) 260 °C
Produkttyp Slangar