Läs mer
- Home
- Products
- Slangar
- Vakuumslang
- Saint Gobain Life Sciences™ Sani-Tech™ STHT™ -C Silikonslang
Saint Gobain Life Sciences™ Sani-Tech™ STHT™ -C Silikonslang
Produktkod. 17903491
Change view
Diameter (metrisk) Inre:
1,59 mm
1,6 mm
2 mm
2,4 mm
3,2 mm
4 mm
4,7 mm
4,8 mm
6,4 mm
7,9 mm
9,5 mm
12,7 mm
15,9 mm
19,1 mm
22,2 mm
Maximalt tryck:
157 psi
16,9 psi
20,1 psi
22,9 psi
24,5 psi
30,8 psi
36,7 psi
40,4 psi
44,7 psi
47,2 psi
56 psi
63,3 psi
67,5 psi
72,1 psi
74,6 psi
82,5 psi
82,7 psi
91,1 psi
94,1 psi
95,5 psi
Total längd (metrisk):
15 m
30 m
7,5 m
Tjocklek (metrisk):
0,79 mm
1,59 mm
2,38 mm
2,5 mm
3 mm
3,18 mm
4,76 mm
6,35 mm
Förpackningsstorlek:
7.5m
55 product options available for selection
| Produktkod. | Diameter (metrisk) Inre | Maximalt tryck | Total längd (metrisk) | Tjocklek (metrisk) | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 17903491 | 1,6 mm | 56 psi | 30 m | 0,79 mm | - |
| 17963491 | 1,6 mm | 82,5 psi | 15 m | 1,59 mm | - |
| 17923511 | 1,6 mm | 82,5 psi | 30 m | 1,59 mm | - |
| 17923491 | 1,6 mm | 94,1 psi | 30 m | 2,38 mm | - |
| 17953491 | 2 mm | 74,6 psi | 30 m | 1,59 mm | - |
| 17973481 | 2 mm | 95,5 psi | 15 m | 3,18 mm | - |
| 17993571 | 2 mm | 95,5 psi | 30 m | 3,18 mm | - |
| 17933591 | 2,4 mm | 67,5 psi | 15 m | 1,59 mm | - |
| 17923431 | 2,4 mm | 82,5 psi | 30 m | 2,38 mm | - |
| 17943431 | 2,4 mm | 91,1 psi | 30 m | 3,18 mm | - |
| 17963431 | 3,2 mm | 56 psi | 15 m | 1,59 mm | - |
| 17913581 | 3,2 mm | 56 psi | 30 m | 1,59 mm | - |
| 17913481 | 3,2 mm | 72,1 psi | 30 m | 2,38 mm | - |
| 17953511 | 3,2 mm | 94,1 psi | 15 m | 4,76 mm | - |
| 17953431 | 4 mm | 47,2 psi | 30 m | 1,59 mm | - |
| 17943521 | 4 mm | 63,3 psi | 30 m | 2,38 mm | - |
| 17933521 | 4 mm | 74,6 psi | 15 m | 3,18 mm | - |
| 17923591 | 4,7 mm | 40,4 psi | 30 m | 1,59 mm | - |
| 17923441 | 4,7 mm | 56 psi | 15 m | 2,38 mm | - |
| 17913531 | 4,8 mm | 40,4 psi | 15 m | 1,59 mm | - |
| 17933531 | 4,8 mm | 67,5 psi | 15 m | 3,18 mm | - |
| 17943441 | 4,8 mm | 67,5 psi | 30 m | 3,18 mm | - |
| 17903441 | 4,8 mm | 82,5 psi | 15 m | 4,76 mm | - |
| 17913421 | 1,59 mm | 82,7 psi | 30 m | 2,5 mm | - |
| 17943531 | 6,4 mm | 30,8 psi | 15 m | 1,59 mm | - |
| 17963531 | 6,4 mm | 30,8 psi | 30 m | 1,59 mm | - |
| 17903531 | 6,4 mm | 44,7 psi | 15 m | 2,38 mm | - |
| 17933441 | 6,4 mm | 44,7 psi | 30 m | 2,38 mm | - |
| 17923581 | 6,4 mm | 56 psi | 15 m | 3,18 mm | - |
| 17943591 | 6,4 mm | 56 psi | 30 m | 3,18 mm | - |
| 17963441 | 7,9 mm | 24,5 psi | 15 m | 1,59 mm | - |
| 17973531 | 7,9 mm | 36,7 psi | 15 m | 2,38 mm | - |
| 17913571 | 7,9 mm | 36,7 psi | 30 m | 2,38 mm | - |
| 17983531 | 7,9 mm | 47,2 psi | 15 m | 3,18 mm | - |
| 17993441 | 7,9 mm | 47,2 psi | 30 m | 3,18 mm | - |
| 17903541 | 7,9 mm | 63,3 psi | 30 m | 4,76 mm | - |
| 17913491 | 1,6 mm | 157 psi | 15 m | 3 mm | - |
| 17983441 | 9,5 mm | 20,1 psi | 30 m | 1,59 mm | - |
| 17903451 | 9,5 mm | 30,8 psi | 15 m | 3,18 mm | - |
| 17923541 | 9,5 mm | 30,8 psi | 30 m | 3,18 mm | - |
| 17963591 | 9,5 mm | 40,4 psi | 15 m | 3,18 mm | - |
| 17963501 | 9,5 mm | 40,4 psi | 30 m | 3,18 mm | - |
| 17933451 | 9,5 mm | 56 psi | 30 m | 4,76 mm | - |
| 17903461 | 12,7 mm | 22,9 psi | 30 m | 2,38 mm | - |
| 17953451 | 12,7 mm | 30,8 psi | 15 m | 3,18 mm | - |
| 17943451 | 12,7 mm | 30,8 psi | 30 m | 3,18 mm | - |
| 17953551 | 12,7 mm | 44,7 psi | 15 m | 4,76 mm | - |
| 17973451 | 12,7 mm | 44,7 psi | 30 m | 4,76 mm | - |
| 17943551 | 15,9 mm | 24,5 psi | 15 m | 3,18 mm | - |
| 17973541 | 15,9 mm | 24,5 psi | 30 m | 3,18 mm | - |
| 17953591 | 15,9 mm | 36,7 psi | 15 m | 4,76 mm | - |
| 17993461 | 19,1 mm | 20,1 psi | 15 m | 3,18 mm | 7.5m |
| 17903471 | 19,1 mm | 30,8 psi | 15 m | 4,76 mm | - |
| 17973551 | 19,1 mm | 40,4 psi | 7,5 m | 6,35 mm | - |
| 17963551 | 22,2 mm | 16,9 psi | 15 m | 3,18 mm | - |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 55 options available.
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Produktkod.
17903491
Leverantör
Saint Gobain Life Sciences™
Leverantörsnummer
STHTC0622H
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
- Ultrarena slangar av biofarmaceutisk kvalitet
- På 1/16 tum. ID och högre, levereras med lasermärkta artikelnummer och partikoder för att ge total produktspårbarhet
- 50 eller 65 Shore A hårdhetsalternativ
- Oöverträffad ytjämnhet
- Ultrasmidig
- Autoklaverbar och gammastabil
- Temperaturområde från -62 °C till +260 °C (-80 F °till +500 °F)
- Ger ingen smak eller lukt
- Färgränder tillgängliga för att skilja din vätskebana åt
- Tillgänglig i bulk eller anpassade sammansättningar och 25, 50 och 100 fot spolar
- Möter USP Klass VI, European Pharmacopoeia 3.1.9 och FDA-kriterier
- Applikationer inkluderar: Vätskeöverföring i farmaceutiska, biofarmaceutiska och/eller laboratoriemiljöer
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Diameter (engelska) Inre | 0,063 tum. |
| Diameter (metrisk) Inre | 1,6 mm |
| Material | Silikon |
| Diameter (engelska) Yttre | 0,126 tum. |
| Diameter (metrisk) Yttre | 3.2 mm |
| Total längd (engelska) | 98,4 tum. |
| Total längd (metrisk) | 30 m |
| Tjocklek (engelska) | 0,031 tum. |
| Tjocklek (metrisk) | 0,79 mm |
| För användning med | Farmaceutisk silikonslang |
| Motståndsegenskaper | 250 lbf/tum. |
| Färg | Klart |
| Hårdhet | 50 (Shore A) |
| Flexibilitet | Flexibel |
| Maximalt tryck | 56 psi |
| Max. Driftstemperatur (engelska) | 500 °F |
| Max. Driftstemperatur (metrisk) | 260 °C |
| Produkttyp | Slangar |
| Visa mer Visa mindre |